Anti-HSD17B2 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
128088
USBI128088EA 623 EUR InStock
USBI128088
Anti-HSD17B2 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSD17B2 (hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité