Anti-HSD17B3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
128092
USBI128092EA 662 EUR InStock
USBI128092
Anti-HSD17B3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSD17B3 (hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité