Anti-IL18R1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C8]
Fournisseur: US Biological
128417
USBI128417EA 623 EUR InStock
USBI128417
Anti-IL18R1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL18R1 (interleukin 18 receptor 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 3C8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité