Anti-ITPA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H8]
Fournisseur: US Biological
128660
USBI128660EA 623 EUR InStock
USBI128660
Anti-ITPA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITPA (inosine triphosphatase (nucleoside triphosphate pyrophosphatase))
Clonality: monoclonal
Clone: 2H8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité