Anti-JAK3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E10]
Fournisseur: US Biological
128675
USBI128675EA 623 EUR InStock
USBI128675
Anti-JAK3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: JAK3 (Janus kinase 3)
Clonality: monoclonal
Clone: 10000000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité