Anti-Kappa Light Chain Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
128719
USBI128719EA 662 EUR InStock
USBI128719
Anti-Kappa Light Chain Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Kappa Light Chain
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité