Anti-KATNA1 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
128723
USBI128723EA 623 EUR InStock
USBI128723
Anti-KATNA1 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KATNA1 (katanin p60 (ATPase containing) subunit A 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité