Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MVP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H3-1A6]

Fournisseur: US Biological
129203
USBI129203EA 623 EUR InStock
USBI129203
Anti-MVP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H3-1A6]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 3?g/ml; Immunofluorescence: 10 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: MVP (major vault protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 2H3-1A6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité