Anti-PPM1B Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
131666
USBI131666EA 623 EUR InStock
USBI131666
Anti-PPM1B Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PPM1B (protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent, 1B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité