Anti-PRKAG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
131788
USBI131788EA 662 EUR InStock
USBI131788
Anti-PRKAG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRKAG1 (protein kinase, AMP-activated, gamma 1 non-catalytic subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité