Anti-PSMB2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M1]
Fournisseur: US Biological
131951
USBI131951EA 623 EUR InStock
USBI131951
Anti-PSMB2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M1]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: PSMB2 (proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 2)
Clonality: monoclonal
Clone: M1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité