Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTTG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C3]

Fournisseur: US Biological
132093
USBI132093EA 623 EUR InStock
USBI132093
Anti-PTTG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTTG1 (pituitary tumor-transforming 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 2C3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..