Anti-Retinol Dehydrogenase 12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E11]
Fournisseur: US Biological
132442
USBI132442EA 623 EUR InStock
USBI132442
Anti-Retinol Dehydrogenase 12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Retinol Dehydrogenase 12
Clonality: monoclonal
Clone: 100000000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité