Anti-RLIM Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
132639
USBI132639EA 662 EUR InStock
USBI132639
Anti-RLIM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RLIM (ring finger protein, LIM domain interacting)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité