Anti-RPA4 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
132754
USBI132754EA 623 EUR InStock
USBI132754
Anti-RPA4 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml; Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: RPA4 (replication protein A4, 30kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité