Anti-RRM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E1]
Fournisseur: US Biological
132851
USBI132851EA 623 EUR InStock
USBI132851
Anti-RRM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E1]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml; Immunochemistry: 1. 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: RRM2 (ribonucleotide reductase M2)
Clonality: monoclonal
Clone: 10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité