Anti-SCN11A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6E1]
Fournisseur: US Biological
133023
USBI133023EA 623 EUR InStock
USBI133023
Anti-SCN11A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6E1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SCN11A (sodium channel, voltage-gated, type XI, alpha subunit)
Clonality: monoclonal
Clone: 60
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité