Anti-SIGIRR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
133338
USBI133338EA 662 EUR InStock
USBI133338
Anti-SIGIRR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SIGIRR (single immunoglobulin and toll-interleukin 1 receptor (TIR) domain)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité