Anti-SLC12A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H4]
Fournisseur: US Biological
133398
USBI133398EA 623 EUR InStock
USBI133398
Anti-SLC12A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC12A1 (solute carrier family 12 (sodium/potassium/chloride transporter), member 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 4H4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité