Anti-SPA17 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B6]
Fournisseur: US Biological
133739
USBI133739EA 623 EUR InStock
USBI133739
Anti-SPA17 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SPA17 (sperm autoantigenic protein 17)
Clonality: monoclonal
Clone: 3B6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité