Anti-SPR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
133797
USBI133797EA 662 EUR InStock
USBI133797
Anti-SPR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SPR (sepiapterin reductase (7,8-dihydrobiopterin:NADP+ oxidoreductase))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité