Anti-ST6GALNAC6 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
133904
USBI133904EA 623 EUR InStock
USBI133904
Anti-ST6GALNAC6 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ST6GALNAC6 (ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité