Anti-STAR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F9]
Fournisseur: US Biological
133924
USBI133924EA 623 EUR InStock
USBI133924
Anti-STAR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STAR (steroidogenic acute regulatory protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 5F9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité