Anti-STX8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
134046
USBI134046EA 662 EUR InStock
USBI134046
Anti-STX8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STX8 (syntaxin 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité