Anti-TARDBP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E2-D3]
Fournisseur: US Biological
134223
USBI134223EA 623 EUR InStock
USBI134223
Anti-TARDBP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E2-D3]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml; Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: TARDBP (TAR DNA binding protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 2E2-D3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité