Anti-TIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
134454
USBI134454EA 662 EUR InStock
USBI134454
Anti-TIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TIMP1 (TIMP metallopeptidase inhibitor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité