Anti-TLN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A11]
Fournisseur: US Biological
134483
USBI134483EA 623 EUR InStock
USBI134483
Anti-TLN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A11]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: TLN1 (talin 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 1A11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité