Anti-UEVLD Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
135059
USBI135059EA 623 EUR InStock
USBI135059
Anti-UEVLD Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UEVLD (UEV and lactate/malate dehyrogenase domains)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité