Anti-USP31 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B6]
Fournisseur: US Biological
135169
USBI135169EA 623 EUR InStock
USBI135169
Anti-USP31 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B6]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: USP31 (ubiquitin specific peptidase 31)
Clonality: monoclonal
Clone: 3B6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité