Anti-VAC14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B2]
Fournisseur: US Biological
135195
USBI135195EA 623 EUR InStock
USBI135195
Anti-VAC14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B2]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.1ng/ml
Type: Primary
Antigen: VAC14 (Vac14 homolog (S. cerevisiae))
Clonality: monoclonal
Clone: 3B2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité