Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E9]
Fournisseur: US Biological
135257
USBI135257EA 623 EUR InStock
USBI135257
Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E9]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 40 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: VIM (vimentin)
Clonality: monoclonal
Clone: 3000000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité