Anti-14-3-3 alpha/beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G6-3F2]
Fournisseur: US Biological
135487
USBI135487EA 482 EUR InStock
USBI135487
Anti-14-3-3 alpha/beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G6-3F2]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1-10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 alpha/beta (14-3-3 alpha/beta)
Clonality: monoclonal
Clone: 2G6-3F2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG USBI135487
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité