Anti-ZBTB14 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
135545
USBI135545EA 623 EUR InStock
USBI135545
Anti-ZBTB14 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: ZBTB14 (zinc finger and BTB domain containing 14)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité