Anti-ZNF121 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H2]
Fournisseur: US Biological
135591
USBI135591EA 623 EUR InStock
USBI135591
Anti-ZNF121 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZNF121 (zinc finger protein 121)
Clonality: monoclonal
Clone: 3H2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité