Anti-ZNF232 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F8]
Fournisseur: US Biological
135647
USBI135647EA 623 EUR InStock
USBI135647
Anti-ZNF232 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F8]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: ZNF232 (zinc finger protein 232)
Clonality: monoclonal
Clone: 1F8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité