Anti-ZBTB18 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
135649
USBI135649EA 662 EUR InStock
USBI135649
Anti-ZBTB18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZBTB18 (zinc finger and BTB domain containing 18)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité