Anti-ZSCAN4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C7]
Fournisseur: US Biological
135841
USBI135841EA 623 EUR InStock
USBI135841
Anti-ZSCAN4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZSCAN4 (zinc finger and SCAN domain containing 4)
Clonality: monoclonal
Clone: 2C7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG USBI135841
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité