Anti-HLA-DR Rat Monoclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
136165
USBI136165EA 633 EUR InStock
USBI136165
Anti-HLA-DR Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50-1:100; Immunochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: HLA-DR
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité