Anti-Leukotriene B4 Receptor 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
136225
USBI136225EA 633 EUR InStock
USBI136225
Anti-Leukotriene B4 Receptor 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:200; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Leukotriene B4 Receptor 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité