Anti-Solute Carrier Family 44 Member 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
136442
USBI136442EA 681 EUR InStock
USBI136442
Anti-Solute Carrier Family 44 Member 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Solute Carrier Family 44 Member 2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité