Anti-Chorionic Gonadotropin, Human, beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13F29]
Fournisseur: US Biological
136571
USBI136571EA 714 EUR InStock
USBI136571
Anti-Chorionic Gonadotropin, Human, beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13F29]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Chorionic Gonadotropin, Human, beta
Clonality: Monoclonal
Clone: 13F29
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité