Anti-Listeria sp. Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13F145]
Fournisseur: US Biological
136687
USBI136687EA 714 EUR InStock
USBI136687
Anti-Listeria sp. Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13F145]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Listeria sp.
Clonality: monoclonal
Clone: 13F145
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité