Anti-Interleukin-4, Neutralizing Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 13G43]
Fournisseur: US Biological
137459
USBI137459EA 586 EUR InStock
USBI137459
Anti-Interleukin-4, Neutralizing Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 13G43]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Interleukin-4, Neutralizing
Clonality: monoclonal
Clone: 13G43
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité