Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))/Texas Red®) [clone: 13H63]
Fournisseur: US Biological
137649
USBI137649EA 608 EUR InStock
USBI137649
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))/Texas Red®) [clone: 13H63]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: CD19 (CD19 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: 13H63
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Texas Red®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité