Anti-HBZ Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
138010
USBI138010EA 785 EUR InStock
USBI138010
Anti-HBZ Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1. 25 ?g/ml; Immunochemistry: 4-8?g/ml
Type: Primary
Antigen: HBZ (hemoglobin, zeta)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité