Anti-IFNG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13H279]
Fournisseur: US Biological
138038
USBI138038EA 621 EUR InStock
USBI138038
Anti-IFNG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13H279]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IFNG (interferon, gamma)
Clonality: monoclonal
Clone: 13H279
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité