Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cyclin D1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DCS-6]

Fournisseur: US Biological
138535-100
USBI138535-100EA 654 EUR InStock
USBI138535-100
Anti-Cyclin D1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DCS-6]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-1 ?g/ml; ; Immunofluorescence: 1-2?g/ml; Immunoprecipitation: 1-2?g/500 ?g; Immunochemistry: 0.5-1 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: Cyclin D1
Clonality: Monoclonal
Clone: DCS-6
Conjugation: unconjugated
Epitope: full-length
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité