Anti-Protein Gene Product 9.5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 31A3]
Fournisseur: US Biological
138591-100
USBI138591-100EA 654 EUR InStock
USBI138591-100
Anti-Protein Gene Product 9.5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 31A3]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-1 ?g/ml; Immunochemistry: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Protein Gene Product 9.5
Clonality: monoclonal
Clone: 31A3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Pig, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité