Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Thyroglobulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H11]

Fournisseur: US Biological
138596
USBI138596EA 391 EUR InStock
USBI138596
Anti-Thyroglobulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H11]
Anticorps
Recommended dilution: ;Western Blot: 0.5-1 ?g/ml; Immunochemistry: 0.5-1 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: Thyroglobulin
Clonality: Monoclonal
Clone: 2H11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité