Anti-CA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13j20]
Fournisseur: US Biological
139552
USBI139552EA 537 EUR InStock
USBI139552
Anti-CA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13j20]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:100-200; Western Blot: 1:100-400; Immunochemistry: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: CA4 (carbonic anhydrase IV)
Clonality: monoclonal
Clone: 13j20
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité